Etyyliasetaatti ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83621.9010EA 581 EUR
83621.9010 83621.9030 83621.320 BDH83621.400 83621.290
Etyyliasetaatti ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Etyyliasetaatti
Kaava: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 77,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –83 °C
Tiheys: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (260 nm) Max. 0.15
Absorbance (270 nm) Max. 0.05
Absorbance (300 nm) Max. 0.02
Transmittance (260 nm) Min. 70 %
Transmittance (270 nm) Min. 90 %
Transmittance (300 nm) Min. 96 %