Etikkahappo jää 100%, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01830.2500EA 62.6 EUR
1.01830.2500
Etikkahappo jää 100%, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Etikkahappo
Kaava: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Kiehumispiste: 118 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 17 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 38,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036152
CAS-numero: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.4 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C)
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C
Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 24