Etikkahappo ≥96%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00062.1011EA
39.9
EUR
1.00062.1011
1.00062.1000
1.00062.9200
1.00062.9025
1.00062.9999
1.00062.2511
1.00062.2500
Etikkahappo ≥96%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Etikkahappo
Kaava:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00036152 CAS-numero: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |
Testitulosten erittely
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 16.6 °C |
Boiling Point | 117.9 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 39 °C |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O 20 °C) |
Ignition Point | 463 °C |
Evaporation number | 24 |