Muurahaishappo ≥99.0% (by acidimetry) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22254.9025EA 0 EUR
8.22254.9025 8.22254.1000 8.22254.1001 8.22254.2501
Muurahaishappo ≥99.0% (by acidimetry) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Muurahaishappo
Kaava: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003297
CAS-numero: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 80 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material