Lämpökaapit, Heratherm® General Protocol -sarja
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
466-0261EA 2210 EUR
466-0261 466-0262 466-0263 466-0264 466-0265 466-0266
Lämpökaapit, Heratherm® General Protocol -sarja
Lämpökaapit Uunit, puhallinavusteinen ja luonnollinen ilmankierto
Lämmitys- ja kuivatusuunit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kammio, on suunniteltu rutiinisovelluksiin. Luonnollinen ilmankierto sopii ihanteellisesti hellävaraiseen, herkkiä näytteitä suojaavaan kuivatukseen ja lämmitykseen. Mallit, joissa on koneellinen ilmanvaihto, sopivat nopeampaan kuivatukseen ja lämmitykseen sekä tasaisempaa lämpötilaa edellyttäviin sovelluksiin.
  • Automaattinen ylikuumentumishälytys
  • Sisäänrakennettu ajastin
  • Suuri, helppolukuinen näyttö, mikroprosessiohjaus ja kalvonäppäimistö
  • Ovet avautuvat yli 180°
  • OGS - Ilmanpoistoaukkoa voi käyttää läpivientinä ulkoiselle lämpötila-anturille
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan 2 hyllyä ja vakiomallinen RS232-tietoliitäntä. Lisävarusteet ja tehtaalla asennetut varusteet, kuten anturiportit, saatavana tilauksesta. Pyydä lisätietoja.