Lämpökaapit, Heratherm® Advanced Protocol -sarja
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
466-0270EA 3480 EUR
466-0270 466-0271 466-0272 466-0273 466-0278 466-0267 466-0268 466-0269 466-0274 466-0275 466-0276 466-0277
Lämpökaapit, Heratherm® Advanced Protocol -sarja
Lämpökaapit Uunit, puhallinavusteinen ja luonnollinen ilmankierto
Lämmitys- ja kuivatusuunit, joiden ulkopinta on pinnoitettua tai ruostumatonta terästä (SS-mallit). Ajastimen avulla uunin saa kytkettyä päälle tai pois päältä esiasetetun ajan jälkeen viikoittain, tunneittain tai reaaliaikaisten asetusten mukaan. Luonnollinen ilmankierto sopii ihanteellisesti hellävaraiseen, herkkiä näytteitä suojaavaan kuivatukseen ja lämmitykseen. Malleissa, joissa on pakotettu ilmankierto, tuulettimen nopeutta voi säätää, ja ne soveltuvat nopeampaan kuivatukseen ja lämmitykseen sekä tasaisempaan lämmitykseen.
  • Automaattinen ylikuumentumishälytys
  • Suuri, helppolukuinen näyttö ja mikroprosessoriohjatut kosketuspainikkeet
  • Ohjelmoitava säädin lämpötilaramppien ja odotusaikojen määrittämiseen. Muistiin voi tallentaa jopa 10 ohjelmaa
  • Läpiviennin kautta voi asettaa anturin itsenäistä monitorointia varten
  • Tehostustoiminnon avulla nopea lämmitys
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan 2 hyllyä ja vakiomallinen RS232-tietoliitäntä. Lisätietoja hyllyistä, pinoamistelineistä ja jalustoista on ”Kuivatusuunit, Heratherm General Protocol” -kohdassa. Lisävarusteet ja tehtaalla asennettavat varusteet, kuten läpivienti, saatavana tilauksesta. Pyydä lisätietoja.