Metyleenikloridi stabiloitu for residue analysis, jäämäanalytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO326600025EA 146 EUR
ACRO326600025 ACRO326600010
Metyleenikloridi stabiloitu for residue analysis, jäämäanalytiikkaan
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC (ECD) Passes test, (FID) Passes test
Stabilizer Approx. 50 ppm amylene
Residue after evaporation ≤2 ppm