Metyleenikloridi, extra dry 99.9% stabiloitu, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
326850025.EA
274
EUR
326850025.
326850010.
326851000.
Metyleenikloridi, extra dry 99.9% stabiloitu, AcroSeal™
Metyleenikloridi
Kaava:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –97 °C Tiheys: 1,325 g/cm³ Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000881 CAS-numero: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.003 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Stabilizer | Approx. 50 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |