Metyleenikloridi 99.9% stabiloitu for peptide synthesis
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO354800100EA 550 EUR
ACRO354800100 ACRO354800025
Metyleenikloridi 99.9% stabiloitu for peptide synthesis
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39…40 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.003 to 0.006 % (Amylene)
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %