Metyleenikloridi 99+% stabiloitu, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO383780025EA 103 EUR
ACRO383780025 ACRO383780010 ACRO383780250
Metyleenikloridi 99+% stabiloitu, Extra Pure
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39…40 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.05 %