Metyleenikloridi 99.6% stabiloitu ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO406925000EA 37.1 EUR
ACRO406925000 ACRO406920250 ACRO406920010 ACRO406920025
Metyleenikloridi 99.6% stabiloitu ACS
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39…40 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g