Metyleenikloridi stabiloitu, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla 50 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06048.2500EA 162 EUR
1.06048.2500 1.06048.0500
Metyleenikloridi stabiloitu, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 20 g/L (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 84.93 g/mol
Boiling Point 40 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 475 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.42
Explosion Limit 13 - 22%(V)
Density 1.33 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) neutral
Ignition Point 605 °C DIN 51794
Evaporation Number 1.9
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials