Metyleenikloridi stabiloitu, EMPLURA®
Toimittaja: Merck
Varoitus
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla 20 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22271.2500EA 80.9 EUR
8.22271.2500 8.22271.9250 8.22271.9025 8.22271.9265 8.22271.9190 8.22271.1000
Metyleenikloridi stabiloitu, EMPLURA®
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg