Metyleenikloridi ≥98% stabiloitu, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
Stabilization: Stabiili etanolilla 0,15 %
25629.557EA 0 EUR
25629.557 25629.466 25629.364 25629.295
Metyleenikloridi ≥98% stabiloitu, TECHNICAL
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %