Metyleenikloridi ≥99% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
Stabilization: Stabiili etanolilla 0,1 %
25631.327EA 63.5 EUR
25631.327 25631.555 25631.293 25631.362 25631.464
Metyleenikloridi ≥99% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %