Metyleenikloridi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ100
02575-5MLEA 148 EUR
02575-5ML
Metyleenikloridi, Supelco®
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/83/26652483.jpg