Kloroformi 99.9% stabiloitu, ECD tested for residue analysis, jäämäanalytiikkaan residue <0.0005%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO326670025EA 154 EUR
ACRO326670025 ACRO326670100 ACRO326670010
Kloroformi 99.9% stabiloitu, ECD tested for residue analysis, jäämäanalytiikkaan residue <0.0005%
Kloroformi
Kaava: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Kiehumispiste: 61 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –63 °C
Tiheys: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000826
CAS-numero: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %