Trikloorietikkahappo (jää), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: TCA
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00807.0250EA 102 EUR
1.00807.0250 1.00807.1000 1.00807.0100
Trikloorietikkahappo (jää), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Trikloorietikkahappo (jää)
Kaava: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Kiehumispiste: 196 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 54…56 °C
Tiheys: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 113 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004177
CAS-numero: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09756
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 56 °C
Molar Mass 163.38 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 197 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 711 °C