1,1,1-Trifluoriasetyyliasetoni 98%
Varoitus
ACRO216710250EA 163 EUR
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoriasetyyliasetoni 98%
1,1,1-Trifluoriasetyyliasetoni
Kaava: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Kiehumispiste: 105…107 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,27 g/cm³
Leimahduspiste: 26 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000427
CAS-numero: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %