  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Trifluorietikkahappo
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"38"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
Tuoteluettelon nro: (1.08178.0050)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo
UOM:  1 * 50 ml
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo 25% (v/v) vesiliuos
UOM:  1 * 50 ml
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo 0,1% (v/v) vesiliuos LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo 0,05% (v/v) vesiliuos LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan
UOM:  1 * 2,5 l
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo 0,1% (v/v) LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo 0,05% (v/v) LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan
UOM:  1 * 2,5 l
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Trifluorietikkahappo syntetiikkaan
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 38
  1  2  3  4  5  Seuraava