Trifluorietikkahappo, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08178.0050EA 76 EUR
1.08178.0050
Trifluorietikkahappo, Sigma-Aldrich®
Trifluorietikkahappo
Kaava: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Kiehumispiste: 71,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –15 °C
Tiheys: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004169
CAS-numero: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -15 °C
Molar Mass 114.02 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 141 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material