Dietyylieetteri, extra dry 99.5% stabiloitu, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Eetteri
326861000.EA 62.2 EUR
326861000. 326860010. 326860025.
Dietyylieetteri, extra dry 99.5% stabiloitu, AcroSeal™
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 34,6 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –116 °C
Tiheys: 0,714 g/cm³
Leimahduspiste: –45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Stabilizer 1.5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)