Dietyylieetteri 99+% stabiloitu for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Eetteri
Stabilization: Stabiili etanolilla
ACRO410055000EA 55.6 EUR
ACRO410055000 ACRO410050010
Dietyylieetteri 99+% stabiloitu for spectroscopy
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 34,6 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –116 °C
Tiheys: 0,714 g/cm³
Leimahduspiste: –45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 220 nm A: ≤1
UV at 230 nm A: ≤0.4
UV at 245 nm A: ≤0.1
UV at 260 nm A: ≤0.03
UV at 280 nm A: ≤0.005
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)