Dietyylieetteri, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Eetteri
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00930.1000EA 180 EUR
1.00930.1000
Dietyylieetteri, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 35 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –123 °C
Tiheys: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 69 g/L (20 °C)
Melting Point -116.3 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 34.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 587 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Explosion Limit 1.7 - 36%(V)
Density 0.71 g/cm³
Ignition Point 180 °C
Saturation Concentration 1776 g/m³ (20 °C) Air
Evaporation Number 1
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid