Formaldehydidietyyliasetaali 99% stabiloitu, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO296450050EA 21.6 EUR
ACRO296450050 ACRO296455000
Formaldehydidietyyliasetaali 99% stabiloitu, pure
Formaldehydidietyyliasetaali
Kaava: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kiehumispiste: 88 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –66,5 °C
Tiheys: 0,831 g/cm³
Leimahduspiste: –5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009246
CAS-numero: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm (BHT)
Peroxides ≤10 ppm