1-Tetradekanoli 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO180731000EA 114 EUR
ACRO180731000 ACRO180730050 ACRO180730250 ACRO180735000
1-Tetradekanoli 99%
1-Tetradekanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Kiehumispiste: 289 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 37…40 °C
Leimahduspiste: 145 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004757
CAS-numero: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06418
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)