1-Triakontanoli

Toimittaja: Cayman Chemical

CAYM88840-100EA 75.4 EUR
CAYM88840-100 CAYM88840-50 CAYM88840-500 CAYM88840-25
1-Triakontanoli
1-Triakontanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₂₈CH₂OH
MW: 438,82 g/mol
Kiehumispiste: 443 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 87 °C
Tiheys: 0,777 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002963
CAS-numero: 593-50-0
EINECS: 209-794-5
Merck Index: 12,09722

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR