2-Propanoli 99.5+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
ACRO149320100EA 257 EUR
ACRO149320100 ACRO149320010 ACRO149320250 ACRO149320025 ACRO149320050
2-Propanoli 99.5+%
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 82 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89,5 °C
Tiheys: 0,785 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %