2-Propanoli, extra dry 99.8%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
326960025.EA 287 EUR
326960025. 326960010. 326961000.
2-Propanoli, extra dry 99.8%, AcroSeal™
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 81…83 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –89,5 °C
Tiheys: 0,785 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %