2-Propanoli 99.5%, gradienttilaatu HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
ACRO383920025EA 167 EUR
ACRO383920025 ACRO383920010
2-Propanoli 99.5%, gradienttilaatu HPLC-analytiikkaan
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 81…83 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –89,5 °C
Tiheys: 0,785 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 260 nm A: ≤0.005
UV at 270 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
UV at 205 nm Cut off
UV at 220 nm A: ≤0.2
UV at 230 nm A: ≤0.1
UV at 240 nm A: ≤0.05
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered