2-Propanoli ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07022.2511EA 75.7 EUR
1.07022.2511 1.07022.4000 1.07022.9026
2-Propanoli ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 82,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89,5 °C
Tiheys: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89.5 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 82.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 13.4 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 425 °C
Evaporation Number 11