2-Propanoli ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20880.290EA 70.7 EUR
20880.290 20880.400 20880.320
2-Propanoli ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 82 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %