2-Propanoli ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
Synonyms:
Isopropyylialkoholi
20922.466EA
202.5
EUR
20922.466
20922.411
20922.930
20922.368
20922.557
20922.364
20922.320
2-Propanoli ≥98%, TECHNICAL
2-Propanoli
Kaava:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Kiehumispiste: 82 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –89 °C Tiheys: 0,786 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 12 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011674 CAS-numero: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 98 % |