Etanoli absoluuttinen ≥99.8%, Electran molekyylibiologiaan
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
437433TEA
81.2
EUR
437433T
437435L
437435LDP
437433TDP
Etanoli absoluuttinen ≥99.8%, Electran molekyylibiologiaan
Etanoli
Tilaustiedot: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Kaava:
C₂H₅OH MW: 46,07 g/mol Kiehumispiste: 78,3 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –117 °C Tiheys: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 12 °C (sulj. astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003568 CAS-numero: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 99.8 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
DNases (exo- and endonucleases) | Not detected |
RNases | Not detected |
Proteases | Not detected |
Acidity or alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Non-volatile residue | Max. 0.0010 % |
Water | Max. 0.2 % |