Pintasuojauspaperit, LabSorb
Toimittaja: Sartorius
LabSorb
SARTFT1-601-460050EA 294 EUR
SARTFT1-601-460050 515-1629 SARTFT2601-460570K 515-1630 515-1633 SARTFT1-601-600100 515-1628
Pintasuojauspaperit, LabSorb
Suojapaperit ja pintasuojukset Pöydänsuojukset
LabSorb-suojapaperit ovat erittäin imukykyiset, ja niissä on toisella puolella polyeteenipinnoite.
  • Estävät työskentelypintojen radioaktiivisen kontaminaation (radiokemiallisissa laboratorioissa)
  • Suojaavat laboratoriopöytien pinnat nestevuodoilta tai -roiskeilta estämällä näiden nesteiden imeytymisen ja tihkumisen.
  • Parantavat suojausta ja hygieniaa eläinhäkkien vuorauksena käytettynä
  • Vähentävät esineiden putoamisen aiheuttamia vahinkoja vaimentamalla putoamista
Selluloosapuoli ylöspäin käytettynä paperi imee nesteet, jotka paperin polyeteenikerros pysäyttää. Tämä estää paperin vettymisen. Polyeteenipuoli ylöspäin käytettynä paperit ovat erinomaisia arvokkaiden tai toksisten nesteiden talteenotossa.
Peruspaino: 140 g/m²; Absorptio: 150 %