Pullo, kapea suuaukko, laboratoriopullo, kierrekorkki ja kaatorengas
Toimittaja: Brand
Grade 3.3 borosilicate glass with PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Round, with graduations, DIN GL 45 thread, pouring ring and blue PP screw cap.
*With specially shaped glass rim for improved pouring; no additional pouring ring is needed
Sertifikaatit: ISO 4796
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Kierre Ulkohalk. Kork. Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10000 ml GL 45 234 mm 410 mm 1 BRND122574
1000 ml GL 45 101 mm 225 mm 10 BRND122562
100 ml GL 45 56 mm 100 mm 10 BRND122538
20000 ml GL 45 300 mm 505 mm 1 BRND122578
2000 ml GL 45 136 mm 262 mm 10 BRND122564
25* ml GL 25 36 mm 70 mm 10 BRND122520
250 ml GL 45 70 mm 138 mm 10 BRND122548
5000 ml GL 45 186 mm 335 mm 1 BRND122570
500 ml GL 45 86 mm 176 mm 10 BRND122554
50 ml GL 32 46 mm 87 mm 10 BRND122528
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Spare Parts
Tuote Kierre Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Pouring rings GL 32 10 BRND122662
Pouring rings GL 45 10 BRND122664
Screw caps GL 25 10 BRND122620
Screw caps GL 32 10 BRND122628
Screw caps GL 45 10 BRND122638
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm