Metanoli 99.9% for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO167835000EA 43.7 EUR
ACRO167835000 ACRO167830025
Metanoli 99.9% for spectroscopy
Metanoli
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,7 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,791 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 205 nm A: ≤1
UV at 210 nm A: ≤0.6
UV at 220 nm A: ≤0.3
UV at 230 nm A: ≤0.15
UV at 240 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %