Metanoli, extra dry 99.9%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
326950010.EA 96.9 EUR
326950010. 326950025. 326951000.
Metanoli, extra dry 99.9%, AcroSeal™
Metanoli
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,7 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,791 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered