Metanoli, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13351.9030EA 524 EUR
1.13351.9030 1.13351.9185 1.13351.4000 1.13351.2500
Metanoli, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Metanoli
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg