Metanoli ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
20846.361EA
40.1
EUR
20846.361
20846.463
20846.292
20846.326
20846.930
20846.554
Metanoli ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Metanoli
Kaava:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kiehumispiste: 64,6 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –98 °C Tiheys: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 11 °C (sulj. astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004595 CAS-numero: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 99.5 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 64 - 65 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Acetone | Max. 10 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |