1,10-Dekaanidioli ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A13923.22EA 88.8 EUR
A13923.22 A13923.36
1,10-Dekaanidioli ≥97%
1,10-Dekaanidioli
Purity: 97%
CAS No.: 112-47-0
Molecular Formula: HO(CH2)10OH
Formula Weight: 174.28
Flash Point: 152°(306°F)
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 297°
Beilstein Reference: 1698975
Merck Reference: 14,2849
MDL No.: MFCD00004749
Kaava: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Kiehumispiste: 297 °C
Sulamispiste: 71…74 °C
Tiheys: 1,080
Leimahduspiste: 152 °C (306 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004749
CAS-numero: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869