Glyseriini

Toimittaja: PanReac AppliChem

A2926.1000EA 107 EUR
A2926.1000 A2926.0500 A2926.2500
Glyseriini
Glyseriini
Kaava: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Kiehumispiste: 290 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18,6 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 177 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004722
CAS-numero: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR