Glyseriini ≥98%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
24387.554EA 4800 EUR
24387.554 24387.361 24387.463 24387.292 24387.326
Glyseriini ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glyseriini
Kaava: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Kiehumispiste: 290 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18,6 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 177 °C (avoin astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004722
CAS-numero: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.257 - 1.265
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %