Glyseriini ≥97%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
24397.296EA
49.2
EUR
24397.296
24397.365
24397.410
24397.467
Glyseriini ≥97%, TECHNICAL
Glyseriini
Kaava:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92,09 g/mol Kiehumispiste: 290 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 18,6 °C Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 177 °C (avoin astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004722 CAS-numero: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 97 % |