1-dodekaanitioli 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO117625000EA 49.5 EUR
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-dodekaanitioli 98%
1-dodekaanitioli
Kaava: C₁₂H₂₆S
MW: 202,4 g/mol
Kiehumispiste: 266…283 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –7 °C
Tiheys: 0,84 g/cm³
Leimahduspiste: 128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004885
CAS-numero: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %