Natriumlauryylisulfaatti ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
108073JEA 222 EUR
108073J
Natriumlauryylisulfaatti ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Natriumlauryylisulfaatti
A general biochemical reagent often used as a detergent for electrophoresis
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Sulamispiste: 204…207 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 100 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 13,08710
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Insolubility in water Max. 30 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) Max. 0.1