Natriumlauryylisulfaatti, Millipore®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.13760.9025EA 0 EUR
1.13760.9025 1.13760.1000 1.13760.2500 1.13760.0100
Natriumlauryylisulfaatti, Millipore®
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Sulamispiste: 204…207 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08710
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg