Natriumlauryylisulfaatti
Toimittaja: Molekula
|
Vaara
|
MOLE15171947-500GEA
139
EUR
MOLE15171947-500G
MOLE15171947-1KG
Natriumlauryylisulfaatti
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288,38 g/mol Sulamispiste: 204…207 °C Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: >100 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00036175 CAS-numero: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,08710 |