n-Eikosaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
44818-1GEA 21.3 EUR
44818-1G 44818-5G
n-Eikosaani, Supelco®
n-Eikosaani
Kaava: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MW: 282,55 g/mol
Kiehumispiste: 342,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 34…37 °C
Tiheys: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009344
CAS-numero: 112-95-8
EINECS: 204-018-1