n-Heptaani vertailuaine kaasukromatografiaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09686.0005EA 241 EUR
1.09686.0005
n-Heptaani vertailuaine kaasukromatografiaan, Supelco®
n-Heptaani
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,2 g/mol
Kiehumispiste: 98,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –90,6 °C
Tiheys: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009544
CAS-numero: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,
Merck Index: 13,04679
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -90.5 °C
Molar Mass 100.2 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.3876
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration 196 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid